Learn More
(+)-Cinchonine, 98+ %, contenant jusqu’à 3 % de quinidine / dihydroquinidine et 3 % de quinine / dihydroquinine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023705
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11428147
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17523.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 118-10-5 | C19H22N2O | 294.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-10-5
Formule moléculaire C19H22N2O
Poids moléculaire (g/mol) 294.40
Numéro MDL MFCD00064372
Clé InChI KMPWYEUPVWOPIM-FRYPIZGFNA-N
Synonyme +-quinolin-4-yl 5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, 5r-5-vinylquinuclidin-2-yl 1s-4-quinolylmethan-1-ol
CID PubChem 21862290
Nom IUPAC [(5R)-5-éthényl-1-azabicyclo[2.2.2]octane-2-yl]-quinoléine-4-ylméthanol
SMILES [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)C1=CC=NC2=CC=CC=C12)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Cinchonine
Point de fusion 253°C to 258°C
Notes de pourcentage du dosage cont. jusqu’à 3 % de quinidine/dihydroquinidine et 3 % de quinine/dihydroquinine
Quantité 25 g
Beilstein 89689
Sensibilité Light Sensitive
Merck Index 14,2287
Rotation optique +225° (c=0.5 in Ethanol)
Poids de la formule 294.39
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (+)-Cinchonine, 98+%, cont. up to 3% quinidine/dihydroquinidine and 3% quinine/dihydroquinine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cinchonan-9-ol