Learn More
Tocris Bioscience™ Chlorhydrate de cinacalcet
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
145.00€ - 524.00€
Spécification
Type de produit | Inhibiteur |
---|---|
Protéines cibles | Calcium-Sensing Receptor |
CAS | 364782-34-3 |
Formule moléculaire | C22H22F3N.HCl |
Poids de la formule | 393.87g/mol |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18734739
|
Tocris Bioscience™
6170/10 |
10 mg |
145.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18736258
|
Tocris Bioscience™
6170/50 |
50 mg |
524.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium-sensing receptor (CaSR) allosteric agonist. Activates CaSR signaling in cellular proliferation and phosphatidylinositol (PI) hydrolysis assays. Reduces serum parathyroid hormone levels in rats. Also potent CYP2D2 inhibitor (IC50 = 87 nM) and L-type calcium channel blocker. Orally bioavailable.Spécification
Inhibiteur | |
364782-34-3 | |
393.87g/mol | |
Calcium-Sensing Receptor Agonists |
Calcium-Sensing Receptor | |
C22H22F3N.HCl | |
Store at -20°C |
Usage exclusivement réservé à la recherche