Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cimétidine Code produit.: 17251206
Thermo Scientific Chemicals Cimétidine
Code produit. 17251206
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 17251206
Marque: Thermo Scientific Chemicals 467520250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51481-61-9
Formule moléculaire C10H16N6S
Spécification
Nom chimique ou matériau Cimétidine
Quantité 25 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : solution aqueuse très légèrement soluble Autres solubilités : soluble dans le méthanol, acide acétique glacial, légèrement soluble dans l’éthanol, insoluble dans l’éther
Point de fusion 141,0°C à 143,0°C
Poids de la formule 252,32
Clé InChI AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN=C(NCCSCC1=C(C)NC=N1)NC#N
Nom IUPAC N-cyano-N''-methyl-N'-(2-{[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl}ethyl)guanidine
Poids moléculaire (g/mol) 252.34
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0460588 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number467520050,467520250
Numéro de lotA0422670 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/10/2023 Catalog Number467520050,467520250
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Cimétidine >