Spécification
Nom chimique ou matériau | Cimétidine |
Quantité | 5 g |
Solubilité | Solubilité de la solution aqueuse : solution aqueuse très légèrement soluble Autres solubilités : soluble dans le méthanol, acide acétique glacial, légèrement soluble dans l’éthanol, insoluble dans l’éther |
Point de fusion | 141,0°C à 143,0°C |
Poids de la formule | 252,32 |
Clé InChI | AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CN=C(NCCSCC1=C(C)NC=N1)NC#N |
Nom IUPAC | N-cyano-N''-methyl-N'-(2-{[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl}ethyl)guanidine |
Poids moléculaire (g/mol) | 252.34 |
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Cimétidine >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu