Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs de grands volumes Variomag™ Mobil Direct, Mobil 200 et Mobil 600
Les agitateurs de grands volumes Thermo Scientific Variomag Mobil Direct, Mobil 200 et Mobil 600 offrent une puissance d'agitation inégalée pour des applications impliquant de grands volumes.
1790.00€ - 2950.00€
Spécification
Vitesse | 100 à 1 000 tr/min |
---|---|
Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable |
Forme | Carré |
Type | Agitateur |
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10019390
|
Thermo Scientific™
50088128 |
150 L | 13 x 13 x 3,4 in (330 x 330 x 80 mm) |
2780.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12967206
|
Thermo Scientific™
50100547 |
150 L | 13 x 13 x 3,4 in (330 x 330 x 80 mm) |
2540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11726647
|
Thermo Scientific™
50119109 |
200 L | 80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 in) |
1790.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11994257
|
Thermo Scientific™
50119110 |
600 L | 80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 in) |
2950.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les agitateurs de grands volumes Thermo Scientific Variomag Mobil Direct, Mobil 200 et Mobil 600 offrent une puissance d'agitation inégalée pour des applications impliquant de grands volumes.
Les agitateurs Mobil 200 et 600 doivent être associés soit au contrôleur Telemodul 40 M, soit au contrôleur Telemodul 80 M.
- La fonction d'arrêt rapide permet d'arrêter l'entraînement en trois secondes, minimisant les effets ultérieurs aux cycles et réduisant les risques de casse du récipient Boîtier en acier inoxydable scellé, résistant aux produits chimiques et facile à nettoyer Vitesse d'agitation de 100 à 1 000 tr/min Couple maximum de l'axe : 30 Ncm pour l'agitateur Mobil Direct et 50 Ncm pour les agitateurs Mobil 200 et 600
- Peut agiter jusqu'à 150 L
- Inclut un contrôleur intégré avec des réglages de l'alimentation ajustables
- Conditions de fonctionnement : entre -10° et +40 °C à 95 % HR
- Norme de protection : IP64 ; se nettoie facilement à l'eau courante
- Peut agiter jusqu'à 200 L
- Conditions de fonctionnement : entre -10° et +56 °C à 100 % HR
- Norme de protection : IP65 ; se nettoie facilement à l'eau courante
- Peut agiter jusqu'à 600 L
- Conditions de fonctionnement : entre -10° et +56 °C à 100 % HR
- Norme de protection : IP65 ; se nettoie facilement à l'eau courante
Spécification
100 à 1 000 tr/min | |
Acier inoxydable | |
Carré | |
Agitateur |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.