Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs de grands volumes Thermo Scientific Variomag Mobil 10 et Mobil 25
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les agitateurs de grands volumes Thermo Scientific Variomag Mobil 10 et Mobil 25 conviennent parfaitement pour les liquides visqueux difficiles à agiter.
Les agitateurs de grands volumes Thermo Scientific Variomag Mobil 10 et Mobil 25 sont suffisamment puissants pour agiter et mélanger jusqu'à 10 litres de liquides. La fonction d'arrêt rapide permet d'arrêter l'entraînement en trois secondes, minimisant les effets ultérieurs aux cycles et réduisant les risques de casse.
Cimarec™ Mobil 10
- Conception compacte et de faible encombrement
- Accélération graduelle à faible cisaillement au démarrage
- Vitesse d’agitation de 100 tr/min à 1 000 tr/min.
- Les conditions de fonctionnement sont de -10°C à +56°C.
- Indice de protection IP66
Cimarec™ Mobil 25
- Idéal pour des températures élevées allant jusqu'à 121°C et plus et des applications de haute pression jusqu’à 2 bars (29 psi)
- Peut être utilisé dans des autoclaves, des bains-marie et des chambres climatiques
- Parfait pour une utilisation sur des milieux stérilisés garantissant un chauffage et un refroidissement uniformes
- Boîtier étanche en acier inox résistant aux produits chimiques, facile à nettoyer
- Accélération graduelle à faible cisaillement au démarrage
- Vitesse d’agitation de 100 tr/min à 1 000 tr/min.
- Les conditions de fonctionnement sont de -10°C à +121°C.
- Classe de protection IP 68 ; facile à nettoyer avec de l’eau courante
Matériel nécessaire :
Contrôleur Telemodul 10 M (réf. 50119120 ou réf. 500119121)
Spécification
Spécification
| Vitesse | 100 à 1 000 tr/min |
| Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable |
| Capacité | 10 L |
| Forme | Carré |
| Puissance | 10 W |
| Diamètre (impériale) | 5 in |
| Diamètre (métrique) | 128 mm |
| Hauteur (impériale) | 1,3 in |
| Hauteur (métrique) | 32 mm |
| Certifications/Conformité | Marquage CE |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.