Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs de grands volumes Thermo Scientific Variomag Mobil 10 et Mobil 25
Code produit. 10395330 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Modèle:
Mobil 10 sans contrôleur
Mobil 25 sans contrôleur
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10395330
Marque: Thermo Scientific™ 50119111
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mélangez des volumes allant jusqu’à 10 L avec ces agitateurs à grand volume, parfaits pour les liquides visqueux difficiles à mélanger.
Les agitateurs de grands volumes Thermo Scientific Variomag Mobil 10 et Mobil 25 conviennent parfaitement pour les liquides visqueux difficiles à agiter.
Les agitateurs de grands volumes Thermo Scientific Variomag Mobil 10 et Mobil 25 sont suffisamment puissants pour agiter et mélanger jusqu'à 10 litres de liquides. La fonction d'arrêt rapide permet d'arrêter l'entraînement en trois secondes, minimisant les effets ultérieurs aux cycles et réduisant les risques de casse.
Variomag Mobil 10
  • Conception compacte permettant un gain de place Démarrage avec accélération progressive de couple Vitesse d'agitation de 100 à 1 000 tr/min Conditions de fonctionnement : de -10° à +56 °C Catégorie de protection : IP66
Variomag Mobil 25
  • Conviennent parfaitement aux applications impliquant des températures élevées jusqu'à 121°C et une forte pression pouvant atteindre jusqu'à 2 bars (29 psi) Peuvent être utilisés dans des autoclaves, des bains-marie et des chambres climatiques Parfaitement adaptés pour être utilisés dans des environnements stériles garantissant un chauffage et un rafraîchissement égaux Boîtier en acier inoxydable étanche, résistant aux produits chimiques et simple à nettoyer Démarrage avec accélération progressive de couple Vitesse d'agitation de 100 à 1 000 tr/min Conditions de fonctionnement : entre -10° et +121 °C Catégorie de protection : IP68 ; se nettoie facilement à l'eau courante
Contrôleur Telemodul 10 M (réf. 500119120 ou réf. 500119121)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 100 à 1 000 tr/min
Matériau de la plaque supérieure Acier inoxydable
Capacité 10 L
Forme Carré
Puissance 10 W
Diamètre (impériale) 5 in
Diamètre (métrique) 128 mm
Hauteur (impériale) 1,3 in
Hauteur (métrique) 32 mm
Certifications/Conformité Marquage CE
Description Mobil 10 sans contrôleur ; Temp. de fonctionnement :-10° à +56°C
Modèle Mobil 10 sans contrôleur
Type de protection IP66
Plage de températures (métrique) -10°C à +56°C (fonctionnement)
Type Agitateur
Poids (impériale) 1,5 lb
Poids (métrique) 0,7 kg
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.