Learn More
Thermo Scientific™ Mini-agitateurs Variomag™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les mini-agitateurs Thermo Scientific Variomag ont été conçus pour pouvoir travailler dans des espaces étroits.
Les agitateurs Variomag de la gamme Mini sont fournis avec le contrôleur de votre choix.
- Pas plus grand qu’un ongle du pouce, parfait pour l’agitation des cuvettes
- Vitesses d’agitation jusqu’à 1 400 tr/min
- Volumes d’agitation jusqu’à 5 ml
- Les conditions de fonctionnement sont de -10°C à +56°C à 95 % HR
- Classe de protection IP 68 (agitateur uniquement)
- Reliez et synchronisez jusqu’à 8 mini agitateurs à l’aide d’un contrôleur avec distributeurs en option et agitateurs 50088140
Informations de commande :
Faites votre choix parmi deux unités de commande différentes : le contrôleur Telemodul standard et sa conception favorisant le gain de place ou le Telemodul 20 C avec commandes pilotées par microprocesseur, réglage de la puissance et fonction de programmation.
Inclut :
Les unités 100/240 V sont dotées d’un ensemble de câbles et de diverses prises.
Spécification
Spécification
| Vitesse | 1 400 tr/min |
| Capacité | 5 mL |
| Forme | Carré |
| Type de bouchon | N.A. |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (M73COA), certificat de conformité (COC) |
| Description | Mini sans contrôleur |
| Modèle | Mini sans contrôleur |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +56°C (fonctionnement) |
| Type | Agitateur |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.