Learn More
Thermo Scientific™ Mini-agitateurs Variomag™
Les mini-agitateurs Thermo Scientific Variomag ont été conçus pour pouvoir travailler dans des espaces étroits.
Marque:  Thermo Scientific™ 50088130
462.19 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10202931
  • 509.54€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les mini-agitateurs Thermo Scientific Variomag ont été conçus pour pouvoir travailler dans des espaces étroits.
Les agitateurs Variomag de la gamme Mini sont fournis avec le contrôleur de votre choix.
Caractéristiques :
  • Pas plus grand qu’un ongle du pouce, parfait pour l’agitation des cuvettes
  • Vitesses d’agitation jusqu’à 1 400 tr/min
  • Volumes d’agitation jusqu’à 5 ml
  • Les conditions de fonctionnement sont de -10°C à +56°C à 95 % HR
  • Classe de protection IP 68 (agitateur uniquement)
  • Reliez et synchronisez jusqu’à 8 mini agitateurs à l’aide d’un contrôleur avec distributeurs en option et agitateurs 50088140
Informations de commande :
Faites votre choix parmi deux unités de commande différentes : le contrôleur Telemodul standard et sa conception favorisant le gain de place ou le Telemodul 20 C avec commandes pilotées par microprocesseur, réglage de la puissance et fonction de programmation.
Inclut :
Les unités 100/240 V sont dotées d’un ensemble de câbles et de diverses prises.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
130 à 1 000 tr/min
5 L
230 V
0,47 x 0,47 x 0,19 in (12 x 12 x 5 mm)
5 mm
12 mm
12 mm
CE
Mini avec Telemodul Standard ; 230 V EUR
IP68
Agitateur
0,02 kg
1
Carré
0,1 W
0,19 in
0,47 in
0,47 in
UE
5 ans
Mini avec Telemodul
-10°C à +56°C (fonctionnement)
0,04 lb
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.