Learn More
Thermo Scientific™ Série de plaques chauffantes Cimarec+™
Code produit. 15443600 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium
céramique
Dimensions:
10,25 x 10,25 po
4,25 x 4,25 po
7,25 × 7,25 in
7,25 x 7,25 po
Type de bouchon:
EU, UK, AUS, CN
Type EU, Type UK, Style AUS, Style CN
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15443600
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ HP88854105
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’une sécurité et de performances thermiques exceptionnelles pour vos protocoles courants.
Notre nouvelle gamme de plaques chauffantes Thermo Scientific™ Cimarec+™ offre à vos protocoles courants une sécurité exceptionnelle et des performances thermiques supérieures. La gamme Cimarec+ propose trois tailles de produits, apportant ainsi une certaine flexibilité, des composés chimiques microscopiques aux opérations de production.
Une technologie avancée
  • Température réglable par incréments de 1 degré
  • Le système d’alarme de surface chaude protège contre les brûlures accidentelles en indiquant clairement si la surface de chauffe dépasse 50°C (122°F)
Une conception souple et robuste
  • Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
  • Affichage LED facile à lire pour le chauffage
  • La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
  • Sonde de température et pare-éclaboussures de protection en option
  • Des tailles variables pour des volumes d’échantillons différents
Garantie : 3 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure céramique
Dimensions 4,25 x 4,25 po
max. (métrique) 540°C (température max.)
Hauteur (impériale) 3,6 in
Longueur (impériale) 10 po
Poids (impériale) 6,8 lb
Largeur (impériale) 5 po
Hauteur (métrique) 9,1 cm
Longueur (métrique) 25,4 cm
Poids (métrique) 3,1 kg
Largeur (métrique) 12,7 cm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Comprend 3 cordons d’alimentation
Type de bouchon EU, UK, AUS, CN
Forme Carré
Tension 230 V
Type Plaques chauffantes
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Warranty 3 ans
Affichage LED
Dimensions (L x l x H) 4,25 yds x 4,25 po
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.