Learn More
Thermo Scientific™ Boîtier de commande à distance Biomodul 40 B Thermo Scientific Variomag
Les unités de commande à distance Biomodul 40 B permettent de synchroniser le fonctionnement de deux agitateurs Biosystem.
Marque: Thermo Scientific™ 50118919
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les unités de commande à distance Biomodul 40 B permettent de synchroniser le fonctionnement de deux agitateurs Biosystem.
- Affichage haute lisibilité
- Temps d’agitation et de pause réglables, avec inversion du sens de rotation
Spécification
Contrôleur Biomodul 40B, 230 V Suisse | |
Contrôleur d’agitateur (double) | |
230 V |
Contrôleur Biomodul 40B | |
230 V Suisse |