Learn More
Tocris Bioscience™ CID 1375606
GPR27 agonist
88.00€ - 290.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichloro-N-(phenylcarbamoyl)phenylbenzamide |
---|---|
CAS | 313493-80-0 |
Formule moléculaire | C20H14Cl2N2O2 |
Pureté | 98% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18795718
|
Tocris Bioscience™
6544/5 |
5 mg |
88.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18750878
|
Tocris Bioscience™
6544/25 |
25 mg |
290.00€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
GPR27 agonist. Promotes recruitment of β-arrestin 2 to chimeric GPR27V2 and wild-type GPR27 in a firefly luciferase complementation assay (pEC50 values are 6.34 and 5.1, respectively).Spécification
2,4-Dichloro-N-(phenylcarbamoyl)phenylbenzamide | |
313493-80-0 | |
C20H14Cl2N2O2 | |
98% |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C