Learn More
Eau Chromplete™, HPLC/GC et spectrométrie, Thermo Scientific™
Code produit. 15920721 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
Code produit. 15920721
Marque: Thermo Scientific T001031000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La gamme de produits Chromplete de Thermo Scientific comprend des réactifs pour les analyses et séparations courantes avec la cohérence et la précision que vous attendez. L’eau Chromplete convient à la HPLC, GC, SFC, CCM, aux ACS et à la spectrophotométrie.
L’eau Chromplete convient à une utilisation dans :
  • L’HPLC couplée à des détecteurs UV, VIS, PDA, ECD, FL et RI
  • GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
  • Spectrophotométrie UV
  • Chromatographie préparative
  • Chromatographie en phase liquide supercritique et fine couche
  • Réactions/analyses nécessitant une conformité ACS
  • Analyses d’extraction/concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC eau
SMILES O
Spécification
Absorbance ≤ 0.01, ≤ 0.005
Nom chimique ou matériau Water
pH 5.5-7.0
Couleur ≤5APHA
% min. CAS 0.99
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Notes de qualité de la pureté Chromplete
Poids de la formule 18.01
Qualité Gradient HPLC, GC, pesticide, spectrophotométrie, ACS
Conditionnement Verre ambré
Résidus après évaporation ≤ 1.0 ppm
Quantité 1 L
Forme physique Liquide