Learn More
Le méthanol Chromplete™, HPLC/GC, répond aux exigences analytiques ACS/USP, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
Description
La gamme de produits Chromplete de Thermo Scientific comprend des réactifs pour les analyses et séparations courantes avec la cohérence et la précision que vous attendez.Le méthanol Chromplete convient à la HPLC, GC, SFC, TLC, ACS et à la spectrophotométrie.
Le méthanol Chromplete répond aux exigences analytiques de l’USP et convient pour une utilisation dans :
- L’HPLC couplée à des détecteurs UV, VIS, PDA, ECD, FL et RI
- GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
- Analyse des pesticides par GC ou HPLC
- Spectrophotométrie UV
- Chromatographie préparative
- Chromatographie en phase liquide supercritique et fine couche
- Réactions/analyses nécessitant une conformité ACS
- Analyses d’extraction/concentration
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Méthanol |
| Point de fusion | -98°C |
| Absorbance | ≤1.00, ≤ 0.23, ≤ 0.11, ≤ 0.01 |
| % min. CAS | 0.999 |
| Couleur | ≤ 5 APHA |
| Densité | 0.775 – 0.780 |
| Point d’ébullition | 148.5°F |
| Quantité | 1 L |
| Conditionnement | Verre ambré |
| Forme physique | Liquide |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Chromplete Methanol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol