Learn More
Le méthanol Chromplete™, HPLC/GC, répond aux exigences analytiques ACS/USP, Thermo Scientific™
Code produit. 15900721 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15900721
Marque: Fisher Scientific Chemical Div T001022500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
La gamme de produits Chromplete de Thermo Scientific comprend des réactifs pour les analyses et séparations courantes avec la cohérence et la précision que vous attendez. Le méthanol Chromplete convient à la HPLC, GC, SFC, TLC, ACS et à la spectrophotométrie.
La gamme de produits Chromplete de Thermo Scientific comprend des réactifs pour les analyses et séparations courantes avec la cohérence et la précision que vous attendez.Le méthanol Chromplete convient à la HPLC, GC, SFC, TLC, ACS et à la spectrophotométrie.
Le méthanol Chromplete répond aux exigences analytiques de l’USP et convient pour une utilisation dans :
  • L’HPLC couplée à des détecteurs UV, VIS, PDA, ECD, FL et RI
  • GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
  • Analyse des pesticides par GC ou HPLC
  • Spectrophotométrie UV
  • Chromatographie préparative
  • Chromatographie en phase liquide supercritique et fine couche
  • Réactions/analyses nécessitant une conformité ACS
  • Analyses d’extraction/concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98°C
Absorbance ≤1.00, ≤ 0.23, ≤ 0.11, ≤ 0.01
% min. CAS 0.999
Couleur ≤ 5 APHA
Densité 0.775 – 0.780
Point d’ébullition 148.5°F
Quantité 2.5 L
Conditionnement Verre ambré
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Chromplete
Résidus après évaporation ≤ 1.0 ppm
Notes de pourcentage du dosage Minimum, GC-FID
Acide titrable ≤0.0003 meq/g
Base titrable ≤0.0002 meq/g
Numéro UN 1230
Eau ≤0.07%
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité ACS/GC/HPLC Gradient/Pesticide/Spectrophotométrie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol Chromplete
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.