Learn More
Chromplete™ Acétonitrile, HPLC/GC, répond aux exigences analytiques ACS/USP, Thermo Scientific™ Code produit.: 15965310
Chromplete™ Acétonitrile, HPLC/GC, répond aux exigences analytiques ACS/USP, Thermo Scientific™
Code produit. 15965310 Tous les produits Thermo Scientific Produits
4 L, Pot en aluminium
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Pot en aluminium
Code produit. 15965310
Marque: Thermo Scientific T001014000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La gamme de produits Chromplete de Thermo Scientific comprend des réactifs pour les analyses et séparations courantes avec la cohérence et la précision que vous attendez. Chromplete Acétonitrile convient à la HPLC, GC, SFC, TLC, ACS, à la spectrophotométrie et répond aux exigences analytiques de l’USP.
L’acétonitrile Chromplete répond aux exigences analytiques de l’USP et convient à une utilisation dans :
  • L’HPLC couplée à des détecteurs UV, VIS, PDA, ECD, FL et RI
  • GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
  • Analyse des pesticides par GC ou HPLC
  • Spectrophotométrie UV
  • Chromatographie préparative
  • Chromatographie en phase liquide supercritique et fine couche
  • Réactions/analyses nécessitant une conformité ACS
  • Analyses d’extraction/concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acetonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -51°F
Absorbance <0.1 at 195 nm, <0.05 at 200 nm, <0.02 at 210 nm, <0.01 at 220 nm
% min. CAS 0.9995
Couleur ≤ 5 APHA
Densité 0.775 - 0.78
Point d’ébullition 180°F
Quantité 4 L
Conditionnement Pot en aluminium
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Chromplete
Indice de réfraction 1.3405 – 1.3425
Résidus après évaporation ≤ 0.8 ppm
Notes de pourcentage du dosage Minimum, GC-FID
Acide titrable ≤ 0.008 mEq/g
Base titrable ≤ 0.0006 mEq/g
Numéro UN 1648
Eau ≤ 0.01 %
Poids de la formule 41.05
Pourcentage de pureté 0.9995
Qualité ACS/GC/HPLC Gradient/Pesticide/Spectrophotométrie
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2237171 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberT001014000,T001011000,T001012500
Numéro de lot2411309 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberT001014000,T001011000,T001012500
Numéro de lot2173382 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberT001014000,T001011000,T001012500
Numéro de lot2359367 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberT001014000,T001011000,T001012500
Numéro de lot2491151 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberT001014000,T001011000,T001012500
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile Chromplete
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Chromplete™ Acétonitrile, HPLC/GC, répond aux exigences analytiques ACS/USP, Thermo Scientific™ >