Learn More
Chromplete™ Acétonitrile, HPLC/GC, répond aux exigences analytiques ACS/USP, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Pot en aluminium
Description
L’acétonitrile Chromplete répond aux exigences analytiques de l’USP et convient à une utilisation dans :
- L’HPLC couplée à des détecteurs UV, VIS, PDA, ECD, FL et RI
- GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
- Analyse des pesticides par GC ou HPLC
- Spectrophotométrie UV
- Chromatographie préparative
- Chromatographie en phase liquide supercritique et fine couche
- Réactions/analyses nécessitant une conformité ACS
- Analyses d’extraction/concentration
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetonitrile |
Point de fusion | -51°F |
Absorbance | <0.1 at 195 nm, <0.05 at 200 nm, <0.02 at 210 nm, <0.01 at 220 nm |
% min. CAS | 0.9995 |
Couleur | ≤ 5 APHA |
Densité | 0.775 - 0.78 |
Point d’ébullition | 180°F |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Pot en aluminium |
Forme physique | Liquide |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2237171 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | T001014000,T001011000,T001012500 |
2411309 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | T001014000,T001011000,T001012500 |
2173382 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | T001014000,T001011000,T001012500 |
2359367 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | T001014000,T001011000,T001012500 |
2491151 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | T001014000,T001011000,T001012500 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetonitrile Chromplete
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Chromplete™ Acétonitrile, HPLC/GC, répond aux exigences analytiques ACS/USP, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu