Learn More
Chromotrope FB, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chromotrope FB |
| Nom IUPAC | disodium 4-{2-[(2E)-1-oxo-4-sulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-ylidene]hydrazin-1-yl}naphthalene-1-sulfonate |
| Poids de la formule | 502.42 |
| Quantité | 10 g |