Learn More
Macherey-Nagel™ Filtres pour seringues à membranes d’ester de cellulose mixte Chromafil™ MV
Purifie facilement et rapidement les solutions aqueuses et polaires. Les filtres pour seringues à membranes d’ester de cellulose mixte Chromafil™ MV de Macherey-Nagel™ sont des membranes hydrophiles à très faible adsorption. Ils sont simples à utiliser : remplissez la seringue avec l’échantillon et placez le filtre sur l’embout.
Marque: Macherey-Nagel™ 729004
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Les filtres pour seringues Chromafil™ éliminent les particules indésirables des échantillons de liquides ou de gaz afin d’éviter toute contamination et toute obstruction des instruments sensibles pouvant entraîner des temps d’arrêt. Le filtrage des échantillons augmente la durée de vie des colonnes et des équipements chromatographiques, donne des résultats plus cohérents et reproductibles et permet d’économiser du temps et de l’argent.
- Code couleur pour faciliter l’identification du type de membrane
- Faible teneur en composés extractibles
- Géométrie à débit rapide pour une filtration facile
- Faible volume de maintien pour une récupération de filtrat maximale
- Entrée Luer Lock pour un raccord sûr du côté haute pression
- Certifiés HPLC, avec plaque de protection de stabilisation pour empêcher la rupture de la membrane
- Conçus pour être compatibles avec tous les systèmes de filtration automatisés courants
- Idéals pour la filtration des échantillons GC, HPLC et UHPLC
Spécification
Autoclavable à 121°C (30 min). | |
Couvercle incolore, fond jaune | |
Oui | |
0,45 μm | |
4,91 cm2 | |
Polypropylène | |
Luer Lock | |
Luer | |
>12 bar | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |
Certifié HPLC | |
80 μl | |
Ester de cellulose mixte | |
Non stérile | |
Solutions aqueuses ou polaires, charge de particules faible | |
Hydrophile | |
100Pack | |
Boîte standard | |
Lot de 100 | |
5 à 100 mL |