Learn More
Oxyde de chrome(VI), technique, Fisher Chemical
Code produit. p-7072924 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10020100
Marque: Fisher Chemical C/5840/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 1333-82-0
Formule moléculaire CrO3
Poids moléculaire (g/mol) 99.99
Numéro MDL MFCD00010952
Clé InChI WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC trioxochrome
SMILES O=[Cr](=O)=O
Spécification
Point de fusion 196°C
Couleur Rouge à violet
pH 1
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 99.99g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique