Learn More
Hanna Instruments™ Kits de réactifs au chrome IV, pour les tests colorimétriques de l’eau
Permettent aux utilisateurs d’obtenir des mesures colorimétriques rapides et précises. Les kits de réactifs au chrome IV Hanna Instruments™, pour les tests colorimétriques de l’eau, sont des solutions prémesurées de haute qualité pour une utilisation avec des instruments de paillasse et/ou des instruments portables Hanna.
Marque: Hanna Instruments™ HI9374901
16.73 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 7790-62-7 Poids : 0.80000kg Transport : UN number : 2923 Chem class : 8 Pack group : II
Description
Ces réactifs de haute qualité sont conçus pour suivre une adaptation du manuel ASTM de technologie de l’eau et de l’environnement, D1687-92, Méthode Diphénylcarbohydrazide pour la détermination colorimétrique du chrome VI. En ajoutant simplement les réactifs à l’échantillon comme indiqué, une réaction se produit et un instrument de mesure compatible peut être utilisé pour déterminer la concentration à partir de la couleur produite.
- Kits de réactifs disponibles pour les déterminations à plage basse et haute
- Réactifs d’analyse de l’eau préfabriqués et prémesurés pour faciliter l’utilisation
- Préparés avec des produits chimiques de haute pureté fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna
- Clairement marqués avec la date d’expiration et le numéro de lot sur chaque sachet et flacon pour la traçabilité
Spécification
D1687-92 Diphénylcarbohydrazide | |
Photomètres portables et de paillasse Hanna compatibles (HI83099, HI83200, HI83205, HI83206, HI96749) | |
100 | |
0 à 300 μg/l de chrome VI | |
Kit d’analyse de l’eau |
Détermination du chrome VI à une plage faible | |
100 sachets individuels | |
1 kit | |
Détermination colorimétrique |
Sécurité et traitement
- X100 TEST CHROMIUM VI LR
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P404-Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium sulphate,sulphamic acid