Learn More
Monoxyde de silicium de chrome, + de 99,85 % (base métallique), Thermo Scientific™
Pour dépôt sous vide
174.00€ - 577.00€
Identifiants chimiques
CAS 56488-64-3
Numéro MDL MFCD02091702
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11337828
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036378.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11327828
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036378.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
56488-64-3
MFCD02091702
Spécification
Chromium silicon monoxide
Pièces frittées
MFCD02091702
≥99.8%
56488-64-3
(Base des métaux)
Insoluble in water.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante