Learn More
Poudre de chrome, maille de -200, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371329
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Chrome, Cr, Numéro CAS-7440-47-3, chrome, chrome élémentaire, ccris 159, chrome français, composés, chrom, chrome en allemand, cromo, métal, chrome, métal, 500 g, poudre grise, 99,95 %.(base de métaux), CHEBI:28073, classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :III, 231-157-5, H228
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-47-3
Formule moléculaire Cr
Poids moléculaire (g/mol) 52.00
Numéro MDL MFCD00010944
Clé InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
CID PubChem 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nom IUPAC chrome
SMILES [Cr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium
Couleur Gris
Aspect Gray powder
Densité 7.19g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.4% (Metals basis)
Quantité 100 g
Dimensions de la maille -200 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre