Learn More
Chrome, solution étalon de plasma, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11329017
Chrome, solution étalon de plasma, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329017
50 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Code produit. 11329017
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 038728.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00010944
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium plasma standard solution
Note relative au nom Cr 1000μg/mL
Quantité 50 mL
Numéro UN UN1789
Forme physique Liquide
Concentration Cr(NO3)3 in 5% HNO3
Qualité Specpure™
Nom du produit
Chrome, solution étalon de plasma, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >