Learn More
Chrome, solution étalon de plasma, Specpure™, Cr 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
95.68€ - 303.51€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00010944
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11329007
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038722.AD
50 mL
95.68€
50mL
11319007
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038722.AE
100 mL
161.81€
100mL
11460171
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038722.AP
500 mL
303.51€
500mL
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00010944
Spécification
Chromium plasma standard solution
Cr 10000 μg/mL
UN3264
Liquide
Cr(NO3)3 in 5% HNO3
MFCD00010944
Specpure™
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P234-P260-P264b-P271-P272-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante