Learn More
Oxyde de chrome(VI), certification AR pour l’analyse, Fisher Chemical
67.45€ - 118.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1333-82-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CrO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 99.99 |
Numéro MDL | MFCD00010952 |
Clé InChI | WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | trioxochrome |
SMILES | O=[Cr](=O)=O |
Description
Identifiants chimiques
1333-82-0 | |
99.99 | |
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N | |
O=[Cr](=O)=O |
CrO3 | |
MFCD00010952 | |
trioxochrome |
Spécification
196°C | |
Rouge à violet | |
Solide | |
MFCD00010952 | |
O=[Cr](=O)=O | |
99.99 | |
Récipient de poudre en plastique |
1333-82-0 | |
1 | |
CrO3 | |
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N | |
trioxochrome | |
99.99g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Chromium(VI) oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P350-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.