Learn More
Sulfate de chrome(III) hydraté, cristaux violet foncé, Thermo Scientific Chemicals
88.54€ - 346.73€
Identifiants chimiques
CAS 15244-38-9
Formule moléculaire Cr2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 392.16
Numéro MDL MFCD00016039
Clé InChI GRWVQDDAKZFPFI-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC dichromium(3+) trisulfate
SMILES [Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11307628
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
033303.22
100 g
88.54€
100g
11397618
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
033303.36
500 g
346.73€
500g
Description
Description
Chromium(III) sulfate hydrate is widely used in making chrome tanned leather, paints, inks and ceramics. It is also used in preparation of chromium metal, dye, in printing and dyeing industry. It is involved in the preparation of chrome catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
15244-38-9
392.16
GRWVQDDAKZFPFI-UHFFFAOYSA-H
[Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Cr2O12S3
MFCD00016039
dichromium(3+) trisulfate
Spécification
Chromium(III) sulfate hydrate
Violet
Cr2O12S3
Soluble in water and alcohol. Insoluble in acids.
[Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
392.16
Réactif
Hygroscopic
15244-38-9
Crystals
MFCD00016039
GRWVQDDAKZFPFI-UHFFFAOYSA-H
dichromium(3+) trisulfate
392.17 (Anhydrous)
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P333+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H317-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-253-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GB7200000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
Identifiant produit
  • Chromium(III) sulphate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Chromium(III) sulphate hydrate