Learn More
Sulfate de potassium de chrome (III) dodécahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
20.00€ - 171.86€
Identifiants chimiques
CAS | 7788-99-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CrH24KO20S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 499.386 |
Numéro MDL | MFCD00149917 |
Clé InChI | ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p |
CID PubChem | 24596 |
Nom IUPAC | Disulfate de chrome (3+) et de potassium dodécahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354559
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11816.22 |
100 g |
20.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479403
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11816.36 |
500 g |
46.93€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489403
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11816.0E |
2500 g |
171.86€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chromium(III) potassium sulfate is used for tanning of leather and as a photographic film hardener. It is used in manufacturing of chromium-containing catalyst.It is used in mordantin in printing and dyeing industry and it could also be used as analytical reagent. In addition, it is also used as food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chrome(III) sulfate de potassium sulfate est utilisé pour le tannage du cuir et comme durcisseur de film photographique. Il est utilisé dans la fabrication de catalyseurs à base de chrome. Il est utilisé comme mordant dans l’industrie de l’impression et de la teinture. Il peut également être utilisé comme réactif analytique. En outre, il est utilisé comme additif alimentaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 24 g/100 ml (15°C)
Remarques
Incompatible avec le magnésium, l’aluminium. Conserver à l’abri de la chaleur.
Identifiants chimiques
7788-99-0 | |
499.386 | |
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J | |
24596 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3] |
CrH24KO20S2 | |
MFCD00149917 | |
chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p | |
Disulfate de chrome (3+) et de potassium dodécahydraté |
Spécification
Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate | |
7788-99-0 | |
CrK(SO4)2·12H2O | |
14,2229 | |
Soluble in water. 24g/100 mL (15°C) | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3] | |
499.386 | |
499.39 (283.21 Anhydrous) | |
Odorless |
89°C | |
CrH24KO20S2 | |
MFCD00149917 | |
chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p | |
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J | |
Disulfate de chrome (3+) et de potassium dodécahydraté | |
24596 | |
98% | |
1.83 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-401-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GB6850000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate