Learn More
Oxyde de chrome(III), 99 %, poudre amorphe, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10591251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 10591251
Marque: Thermo Scientific Acros 192085000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1308-38-9
Formule moléculaire Cr2O3
Poids moléculaire (g/mol) 151.99
Numéro MDL MFCD00010949
Clé InChI UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
CID PubChem 517277
ChEBI CHEBI:48242
Nom IUPAC oxo(oxochromio-oxy)chrome
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Specifications
Point d’ébullition 4000°C
Nom chimique ou matériau Chromium(III) oxide
Point de fusion 2435°C
Couleur Vert
pH 5 to 7
Forme physique Poudre amorphe
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Formule linéaire Cr2O3
Fieser 03,38; 13,338
Merck Index 15,2238
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acids and alkalies,practically insoluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 151.99
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 5.21
Densité 5.2100g/mL