Learn More
Nitrate de chrome(III) nonahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10092830
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-02-8
Numéro MDL MFCD00149659
Clé InChI PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
CID PubChem 9887206
Nom IUPAC trinitrate de chrome (3+) nonahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) nitrate nonahydrate
Point de fusion 60.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Noir à violet
pH 2 to 3 (5% aq. soln.)
Forme physique Morceaux cristallins
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Iodometry)
Formule moléculaire CrN3O9·9H2O
Formule linéaire Cr(NO3)3·9H2O
Merck Index 14,2226
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 400.14
Poids de la formule 400.14
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromium(III) nitrate nonahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.