Learn More
Nitrate de chrome(III) non ahydraté, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397287
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
À utiliser comme catalyseur, inhibiteur de corrosion et dans l’impression textile.
Chromium nitrate is used in the manufacture of alkali metal-free catalysts and in preservation. It is used in the preparation of chrome catalysts, in textile printing operations, and as a corrosion inhibitor. Chromium(III) nitrate as a source of chromium is added to food supplements for nutritional purposes .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-02-8
Formule moléculaire CrN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 238.01
Numéro MDL MFCD00149659
Clé InChI PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
CID PubChem 9887206
Nom IUPAC trinitrate de chrome (3+) nonahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) nitrate nonahydrate
Point de fusion 60°C
Note relative au nom nonahydrate
Couleur Violet
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 400.14 (238.01 Anhydrous)
Odeur Odorless
Aspect Purple crystalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromium(III) nitrate nonahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Chromium(III) nitrate nonahydrate