Learn More
Antimonide de chrome(III), 99 %
57.36€ - 222.00€
Identifiants chimiques
CAS 12053-12-2
Formule moléculaire CrSb
Poids moléculaire (g/mol) 173.756
Numéro MDL MFCD00049884
Clé InChI KECAIQNCFZTEBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromiumylidynestibane, chromium iii antimonide, chromium antimonide,
CID PubChem 24884257
Nom IUPAC stibanylidyne de chrome
SMILES [Cr]#[Sb]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11489266
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18112.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11499266
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18112.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
12053-12-2
173.756
KECAIQNCFZTEBM-UHFFFAOYSA-N
24884257
[Cr]#[Sb]
CrSb
MFCD00049884
chromiumylidynestibane, chromium iii antimonide, chromium antimonide,
stibanylidyne de chrome
Spécification
Chromium(III) antimonide
CrSb
UN1549
KECAIQNCFZTEBM-UHFFFAOYSA-N
stibanylidyne de chrome
24884257
99%
12053-12-2
MFCD00049884
chromiumylidynestibane, chromium iii antimonide, chromium antimonide,
[Cr]#[Sb]
173.756
173.75
7.11
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ANTIMONY COMPOUNDS, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-998-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante