Learn More
Acétylacétonate de chrome(III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10279873
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21679-31-2
Formule moléculaire C15H21CrO6
Poids moléculaire (g/mol) 349.32
Numéro MDL MFCD00000015 MFCD00000015
Clé InChI JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K
Synonyme chromium iii acetylacetonate, dsstox_cid_30421, dsstox_gsid_51863
CID PubChem 91759531
Nom IUPAC Chrome ; (Z)-4-oxoniumylidencedent-2-en-2-olate
SMILES [Cr+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) acetylacetonate
Point de fusion 212°C
Couleur Marron à violet
Point d’ébullition 340°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 14.4 to 15.3% (Cr)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3COCH=C(CH3)O)3Cr
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: 2.20g/100g alcohol (20°C),30.85g/100g benzene (20°C),insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 349.32
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromium(III) acetylacetonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.