Learn More
Acétylacétonate de chrome(III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
24.62€ - 170.85€
Identifiants chimiques
CAS | 21679-31-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H21CrO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 349.32 |
Numéro MDL | MFCD00000015 MFCD00000015 |
Clé InChI | JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K |
Synonyme | chromium iii acetylacetonate, dsstox_cid_30421, dsstox_gsid_51863 |
CID PubChem | 91759531 |
Nom IUPAC | Chrome ; (Z)-4-oxoniumylidencedent-2-en-2-olate |
SMILES | [Cr+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10521641
|
Thermo Scientific Acros
192130050 |
5 g | Flacon en verre |
24.62€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10750701
|
Thermo Scientific Acros
192131000 |
100 g | Flacon en plastique |
52.86€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10279873
|
Thermo Scientific Acros
192135000 |
500 g | Flacon en plastique |
170.85€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
21679-31-2 | |
349.32 | |
JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K | |
91759531 | |
[Cr+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
C15H21CrO6 | |
MFCD00000015 MFCD00000015 | |
chromium iii acetylacetonate, dsstox_cid_30421, dsstox_gsid_51863 | |
Chrome ; (Z)-4-oxoniumylidencedent-2-en-2-olate |
Spécification
Chromium(III) acetylacetonate | |
212°C | |
340°C | |
14.4 to 15.3% (Cr) | |
(CH3COCH=C(CH3)O)3Cr | |
chromium iii acetylacetonate, dsstox_cid_30421, dsstox_gsid_51863 | |
JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K | |
Chrome ; (Z)-4-oxoniumylidencedent-2-en-2-olate | |
91759531 | |
97% |
21679-31-2 | |
Marron à violet | |
Authentique | |
C15H21CrO6 | |
MFCD00000015 MFCD00000015 | |
Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: 2.20g/100g alcohol (20°C),30.85g/100g benzene (20°C),insoluble in petroleum ether | |
[Cr+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O | |
349.32 | |
349.32 | |
Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 244-526-
- Chromium(III) acetylacetonate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.