Learn More
Chlorure de chrome(II), 90 %, Thermo Scientific Chemicals
97.10€ - 178.00€
Identifiants chimiques
CAS 10049-05-5
Formule moléculaire Cl2Cr
Poids moléculaire (g/mol) 122.9
Numéro MDL MFCD00010947
Synonyme Chromous chloride
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10154850
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
223810050
5 g Flacon en verre
97.10€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10521861
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
223810100
10 g Flacon en verre
178.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
Spécification
Identifiants chimiques
10049-05-5
122.9
Chromous chloride
Cl2Cr
MFCD00010947
Spécification
Chromium(II) chloride
90%
Gris à vert
88% min. (Argentometry)
CrCl2
01,149; 02,76; 03,60; 04,144; 07,73; 09,511; 12,136; 13,84; 14,94; 16,93; 17,84
Chromous chloride
122.9
90%
824.0°C
10049-05-5
Poudre
Cl2Cr
MFCD00010947
15, 2248
Solubility in water: may decompose. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
122.9
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-163-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GB5250000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Chromium(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.