Learn More
Cubes de chrome, généralement 6,35 mm (0,25 in) carrés, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chromium cubes |
Note relative au nom | Typically 6.35mm (0.25 in.) square |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 50 g |
Pourcentage de pureté | 99.95% |
Odeur | Odorless |
Forme | Cubes |
Nom du produit
Cubes de chrome, généralement 6,35 mm (0,25 in) carrés, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu