Learn More
Morceaux de chrome, 2-15 mm (0,08-0,59 po), 99,996 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11415340
Morceaux de chrome, 2-15 mm (0,08-0,59 po), 99,996 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11415340
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11415340
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044565.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-47-3
Formule moléculaire Cr
Poids moléculaire (g/mol) 52.00
Numéro MDL MFCD00010944
Clé InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
CID PubChem 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nom IUPAC chrome
SMILES [Cr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium chunks
Note relative au nom 2 to 15mm (0.08 to 0.59 in.)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 g
Pourcentage de pureté 99.996%
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ29H032 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number044565.18,044565.09,044571.M6
Numéro de lotC30X020 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044565.18,044565.09,044571.M6
Numéro de lotD18X013 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044565.18,044565.09,044571.M6
Numéro de lot5002V28M Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044565.18,044565.09,044571.M6
Numéro de lotC30X018 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044565.18,044565.09,044571.M6
Nom du produit
Morceaux de chrome, 2-15 mm (0,08-0,59 po), 99,996 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >