Learn More
Carbure de chrome, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
54.40€ - 838.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12105-81-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Cr23C6 |
Numéro MDL | MFCD00678358 |
Synonyme | bis methane trichromium |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042313.09 |
10 g |
54.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042313.18 |
50 g |
213.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042313.30 |
250 g |
838.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chromium carbide is useful in the surface treatment of metal components. Chromium carbide is used to coat the surface of another metal in a technique known as thermal spraying. Chromium carbide is used as an additive in cutting tools made out of cemented carbides, in order to improve toughness by preventing the growth of large grains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
12105-81-6 | |
Cr23C6 | |
MFCD00678358 | |
bis methane trichromium |
Specifications
Chromium carbide | |
Gris | |
99.5% (Metal basis) | |
MFCD00678358 | |
Reacts with water. | |
Odorless |
12105-81-6 | |
Poudre | |
Cr23C6 | |
bis methane trichromium | |
1267.97 | |
Gray powder |
Safety and Handling
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-160-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only