Learn More
Metro™ Étagères en acier chromé
Marque: Metro™ 5A357C
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 35.38000kg
Description
Rayonnage fil d'acier chromé• Entièrement en fil d'acier chromé
• Flux d'air non perturbé
• Résistant à la corrosion
• 270kg/niveau
• Structure en fil d'acier très résistante et légère
• Pour le stockage en zone ventillée, le flux d'air n'est pas perturbé
• 5 plateaux ajourés et amovibles, réglables par pas de 2,5cm
• Blocage par loquet, sans outil
• Piètement avec vérin de mise à niveau, hauteur totale 1895mm
• Rayonnage fil d'acier chromé hauteur 189,5cm 5 plateaux
Spécification
1220 x 455 mm | |
Complete Stationary Unit 5 | |
189.5 cm | |
455 mm | |
455 mm | |
Chrome Steel |
Shelf | |
For storage in ventilated area, the air flow is not disturbed | |
455 mm | |
270 kg | |
122 cm |