Learn More
Brannan™ Compteur de bureau en acier inoxydable
Code produit. 12366477
Click to view available options
Hauteur (métrique):
55 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12366477
Marque: Brannan™ 28/502/0
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Compteur-enregistreur en acier inoxydable pour le maintien d’un nombre d’objets dans un groupe d’événements dans l’ordre.
  • Compteur mécanique à corps métallique à 4 chiffres de qualité avec actionneur à bouton-poussoir et bouton de réinitialisation
  • Conçu de façon ergonomique, ce compteur est doté d’un anneau plus fin et d’une structure robuste en acier chromé
  • Chiffres blancs de 4 mm de haut sur fond noir pour une lecture aisée
  • Compte de 0 à 9999
  • Réinitialisation grâce au bouton situé sur le côté droit à tourner dans le sens des aiguilles d’une montre
  • S’adapte facilement au creux de votre main
  • Le compteur-enregistreur de bureau repose sur un socle qui peut être solidement fixé à l’aide des trois trous de vis, sur un bureau ou une table
Spécification
Type de produit Compteur-enregistreur
Texte affiché 0-9999, chiffres blancs sur fond noir
Quantité 1/boîte
Hauteur (métrique) 55 mm
Largeur (métrique) 55 mm
À utiliser avec (application) Maintien d’un nombre d’objets dans un groupe d’événements dans l’ordre
Comprend Socle pour bureau ou table