Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne Flash en PP Chromabond™ RS 25 C18 ec
Marque: Macherey-Nagel™ 732812
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
165 mm | |
Colonne Flash | |
Utilisée directement dans le système Teledyne Isco Companion, Rf |
PP | |
Colonne Flash |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonne Flash en PP Chromabond™ RS 25 C18 ec > Diamètre intérieur : 21,2mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu