Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne Flash en polypropylène RS 120 NH2 Chromabond™
Marque: Macherey-Nagel™ 732825
237.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
255 mm | |
Colonne Flash | |
Utilisée directement dans le système Teledyne Isco Companion, Rf |
PP | |
Colonne Flash |