Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, feuilles, grade FN 6
Code produit. 15922800 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15922800
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT2506210297N
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
  • Qualité de papier très pure
  • Idéal pour le transfert et la chromatographie
  • Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
  • Non stériles, conditionnés en vrac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 100/Bte, 125 g/m2
Dimensions (L x l) 210 mm × 297 mm
Épaisseur du film 0.22 mm
Format Sheet
Qualité FN 6
Matériau Linters de coton (> 98 % de cellulose alpha ; < 0,04 % de cendres)