Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, feuilles, grade FN 3
Code produit. 15902800 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
185 mm
200 mm
Largeur (métrique):
200 mm
580 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15902800
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT2503200200N
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
  • Qualité de papier très pure
  • Idéal pour le transfert et la chromatographie
  • Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
  • Non stériles, conditionnés en vrac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 100/Bte, 90 g/m2
Dimensions (L x l) 200 mm x 200 mm
Épaisseur du film 0,19 mm
Format Feuille
Qualité FN 3
Matériau Linters de coton (> 98 % de cellulose alpha ; < 0,04 % de cendres)
Largeur (métrique) 200 mm
Longueur (métrique) 200 mm