Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, feuilles, grade FN 2
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Qualité de papier très pure
- Idéal pour le transfert et la chromatographie
- Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
- Non stériles, conditionnés en vrac.
Spécification
Spécification
| Description | 100/Bte, 125 g/m2 |
| Dimensions (L x l) | 580 mm × 600 mm |
| Épaisseur du film | 0.24 mm |
| Format | Sheet |
| Qualité | FN 2 |
| Matériau | Linters de coton (> 98 % de cellulose alpha ; < 0,04 % de cendres) |