Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier pour chromatographie, rouleau, grade FN100
Le papier chromatographique Sartorius Stedim Biotech™, en rouleau, grade FN100, est idéal pour le transfert, la chromatographie et d’autres applications d’absorption.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-1-527-0100100
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 1.00700kg
Description
- Qualité de papier très pure
- Idéal pour le transfert et la chromatographie
- Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
Spécification
270 mm x 100 m | |
0,35 mm | |
FN 100 |
Bobine en vrac non stérile, blanche | |
Chromatographie, transfert | |
Linter de coton |