Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie avec renfoncements et prise NS
Code produit. p-8005980
Click to view available options
Capacité de colonne:
15 mL
35 mL
125 mL
430 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10653701
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05440704
Il en reste null
Spécification
Description Colonne de chromatographie
À utiliser avec (application) Applications de chromatographie
Diamètre (métrique) interne 20 mm
Type Colonne de chromatographie
Capacité de colonne 125 mL
Longueur (métrique) 400 mm
Matériau Verre Duran
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Comprend Robinet d’arrêt en PTFE et dispositif de retenue