Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie à renfoncements et rebord évasé
Click to view available options
Capacité de colonne:
125 mL
430 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Description | Colonne de chromatographie |
| À utiliser avec (application) | Applications de chromatographie |
| Diamètre (métrique) interne | 20 mm |
| Type | Colonne de chromatographie |
| Capacité de colonne | 125 mL |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Matériau | Verre Duran |
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Comprend | Robinet d’arrêt en PTFE et dispositif de retenue |