Learn More
Lenz Laborglasintrumente Chromatographic Columns with Frit and NS Socket with PTFE or Needle-Valve Stopcock
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05450801
Code produit. 11994011
  • 127.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Colonnes de chromatographie
  • Avec fritté (porosité : 0)
  • Avec robinet d’arrêt en PTFE ou robinet à pointeau (alésage : 0 à 2,5 mm)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
15 mL
Robinet à pointeau
200 mm
10 mm