Learn More
Lenz Laborglasintrumente Chromatographic Columns with Frit and NS Socket with PTFE or Needle-Valve Stopcock
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05450806
Code produit. 10017799
  • 155.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Colonnes de chromatographie
  • Avec fritté (porosité : 0)
  • Avec robinet d’arrêt en PTFE ou robinet à pointeau (alésage : 0 à 2,5 mm)
  • En tubulure DURAN™
Specifications
Specifications
430 mL
Robinet à pointeau
600 mm
30 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers